Få mere at vide
asecos™ Opbevaringsdåse i rustfrit stål med doseringshane
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Description
- Med findoseringshane af rustfrit stål (1.4301), inkl. udluftning, PTFE tætning, integreret flammespærre (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Specifications
Specifications
| Produkttype | Pouring Can |
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Farve | Grå |
| Til brug med (applikation) | Safe storage and dosing |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 1 |
| Bredde (engelsk) | 6,22 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 158.00 mm |
| Højde (engelsk) | 10,24 tommer. |
| Show More |