Få mere at vide
Velp Scientifica™ Overheadmixer omrøreraksel, rustfrit stål
Shop alle Velp produkter
Længde (metrisk):
400 mm
450 mm
Diameter (metrisk) aksel:
7 mm
7 mm
Inkluderer:
Fast klinge
Flydende klinger
Foldeblad
Propel
Turbine
Turbo propel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Velp Scientifica™ Rustfrit stål røreaksel kommer i en række blade for at opfylde dine behov for hastighed og viskositet.
- Flydende knive - De to knive, der åbner sig, når hastigheden stiger, genererer et aksialt flow i beholderen, fra toppen mod bunden. Anbefales især til omrøring i smalhalsede beholdere, f.eks. kolber
- Foldeklinge - Kniven, der automatisk falder på linje under rotation, genererer et aksialt flow i beholderen, fra toppen mod bunden. Anbefales især til omrøring i smalhalsede beholdere.
- Fast klinge - Genererer et aksialt flow i beholderen, fra toppen mod bunden. Anvendelse: Bruges ved mellemhøj hastighed til hvirvling af lette faste stoffer, til flokkuleringer, blanding af fortykningsmidler, omrøring af slam osv.
- Propel - Genererer et aksialt flow i beholderen med sugning af stoffet fra bunden mod toppen og lokaliseret forekomst af forskydningskræfter.
- Turbopropel - Genererer et aksialt flow i beholderen med sugning af stoffet fra toppen mod bunden med lave forskydningskræfter. Begrænset fare for enhver kontakt mellem klingen og væggene på produktets beholder.
- Turbinevinge - Genererer en radial strømning med sugning af produktet fra toppen mod bunden, med høj turbulens og høje forskydningskræfter.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 49 mm klinge |
| Diameter (metrisk) aksel | 7 mm |
| Til brug med (udstyr) | Overhead omrører |
| Inkluderer | Turbine |
| Længde (metrisk) | 450 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Omrøringsaksel |
| Vægt (metrisk) | 15 kg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (engelsk) | 33.06 lb. |