Få mere at vide
Velp Scientifica™ Overheadmixer omrøreraksel, rustfrit stål
Artikelnummer. 11306240 Shop alle Velp produkter
Længde (metrisk):
400 mm
450 mm
Diameter (metrisk) aksel:
7 mm
Inkluderer:
Fast klinge
Flydende klinger
Foldeblad
Propel
Turbine
Turbo propel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11306240
Brand: Velp Scientifica™ A00001305
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør din overheadblander med dette fastbladede, rustfri stålrøreskaft. Velp Scientifica™ Overhead Mixer-omrøringsaksel, rustfrit stål er en af mange tilgængelige røreaksel-muligheder for at imødekomme dine omrøringsbehov.
Velp Scientifica™ Rustfrit stål røreaksel kommer i en række blade for at opfylde dine behov for hastighed og viskositet.
  • Flydende knive - De to knive, der åbner sig, når hastigheden stiger, genererer et aksialt flow i beholderen, fra toppen mod bunden. Anbefales især til omrøring i smalhalsede beholdere, f.eks. kolber
  • Foldeklinge - Kniven, der automatisk falder på linje under rotation, genererer et aksialt flow i beholderen, fra toppen mod bunden. Anbefales især til omrøring i smalhalsede beholdere.
  • Fast klinge - Genererer et aksialt flow i beholderen, fra toppen mod bunden. Anvendelse: Bruges ved mellemhøj hastighed til hvirvling af lette faste stoffer, til flokkuleringer, blanding af fortykningsmidler, omrøring af slam osv.
  • Propel - Genererer et aksialt flow i beholderen med sugning af stoffet fra bunden mod toppen og lokaliseret forekomst af forskydningskræfter.
  • Turbopropel - Genererer et aksialt flow i beholderen med sugning af stoffet fra toppen mod bunden med lave forskydningskræfter. Begrænset fare for enhver kontakt mellem klingen og væggene på produktets beholder.
  • Turbinevinge - Genererer en radial strømning med sugning af produktet fra toppen mod bunden, med høj turbulens og høje forskydningskræfter.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 60 mm klinge
Diameter (metrisk) aksel 7 mm
Til brug med (udstyr) Overhead omrører
Inkluderer Foldeblad
Længde (metrisk) 400 mm
Mængde 1 hver
Type Omrøringsaksel