Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål røreaksler
Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
Ankerblad
Padleblad, 6 huller
Vægt (metrisk):
0,01 kg
0,99 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Overhead omrører |
| Inkluderer | Ankerblad |
| Mængde | 1 hver |
| Type | Omrøringsaksel |
| Vægt (metrisk) | 0,01 kg |
| Materiale | Rustfrit stål |