Beskrivelse
- Sprækkefri konstruktion
- 316L rustfrit stål
- Satin finish
- Robust konstruktion
- BSE/TSE fri
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Padle |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Oversigt | Klinge med huller |
| Slutte | Poleret |
| Længde (metrisk) | 1500 mm |
| Længde (metrisk) klinge | 300 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 150 mm |