Få mere at vide
Agencinox™ Steriliseringsbokse i rustfrit stål
Højde (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Beskrivelse
- Instrumentbokse i rustfrit stål
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Steriliseringsboks |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Højde (metrisk) | 60 mm |