Få mere at vide
Agencinox™ Steriliseringsbokse i rustfrit stål
Beskrivelse
- Instrumentbokse i rustfrit stål
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Steriliseringsboks |
| Længde (metrisk) | 450 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Højde (metrisk) | 100 mm |