Få mere at vide
Agencinox™ Steriliseringsbokse i rustfrit stål
Artikelnummer. 11703944
Højde (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Artikelnummer. 11703944
Brand: Agencinox™ 5052
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse kasser til en række generelle laboratorieapplikationer. Agencinox™ Steriliseringsbokse i rustfrit stål holder instrumenterne sikre og sikre under steriliseringsprocessen.
  • Instrumentbokse i rustfrit stål
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Form Rektangulær
Produkttype Steriliseringsboks
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 150 mm
Højde (metrisk) 70 mm