Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Glaspolarimeterrør
Artikelnummer. 11960068
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11960068 100 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11960068 Leverandør Bellingham Stanley™ Leverandørnr. 3510
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
  • Centerfyldning
  • Metalendekapsler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Polarimeter rør
Materiale Rustfrit stål, glas
Til brug med (applikation) Aggressive kemikalier og opløsningsmidler
Diameter (metrisk) 8 mm ID
Længde (metrisk) 100 mm
Bølgelængde 300 til 900 nm
Volumen (metrisk) 5 mL