Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål standard retortklemmer med kork
Artikelnummer. 10008390
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Diameter (metrisk) indvendig:
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Kæbe type:
Hjørnede kæbe
Rund
Artikelnummer. 10008390
Brand: Bochem™ 5406
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ Rustfrit stål standard retortklemmer med kork kommer i to typer: runde og vinklede.
  • Retortklemme
  • Rustfrit stål
  • To typer: Runde kæber og vinklede kæber
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Stativklemme
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Kæbe type Hjørnede kæbe
Diameter (metrisk) indvendig 25 mm