Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål standard retortklemmer med kork
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Diameter (metrisk) indvendig:
25 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Kæbe type:
Hjørnede kæbe
Rund
Beskrivelse
- Retortklemme
- Rustfrit stål
- To typer: Runde kæber og vinklede kæber
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Stativklemme |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Kæbe type | Rund |
| Diameter (metrisk) indvendig | 25 mm |