Få mere at vide
Tenak™ Opretstående frysereol i rustfrit stål til kryogeniske kasser
Artikelnummer. 15250704 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (10)
Æsker (12)
Æsker (15)
Æsker (16)
Æsker (20)
Æsker (25)
Æsker (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15250704
Brand: Tenak™ TE23220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Tenak™ Opretstående frysereoler i rustfrit stål til kryogeniske kasser til dine kryogene opbevaringsbehov. En række rustfrit stålstativer kan rumme kassehøjder og mængder til laboratoriefrysere.
  • Velegnet til alle mærker af opretstående frysere
  • Rustfrit stål
  • Til kryogene kasser med forskellig kapacitet
Tekniske data
Celledelere Ja
Produkttype Standard stativ
Array 2 x 5
Holder Æsker (10)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 10
Hylder 10
Til brug med (applikation) Passer ind i ethvert frysermærke og -model
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
nr. pr. pakke 1
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 139 mm
Højde (metrisk) 210 mm
Dybde (metrisk) 688 mm