Få mere at vide
Tenak™ Opretstående frysereol i rustfrit stål til kryogeniske kasser
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (10)
Æsker (12)
Æsker (15)
Æsker (16)
Æsker (20)
Æsker (25)
Æsker (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til alle mærker af opretstående frysere
- Rustfrit stål
- Til kryogene kasser med forskellig kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Celledelere | Ja |
| Produkttype | Standard stativ |
| Array | 7 x 4 |
| Holder | Æsker (28) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 28 |
| Hylder | 28 |
| Til brug med (applikation) | Passer ind i ethvert frysermærke og -model |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |