Få mere at vide
Tenak™ Opretstående frysereol i rustfrit stål til kryogeniske kasser
Artikelnummer. 15210674 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Holder:
Æsker (10)
Æsker (12)
Æsker (15)
Æsker (16)
Æsker (20)
Æsker (25)
Æsker (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Array Pakningsstørrelse
15210674 Æsker (25) 5 x 5 Hver
15250654 Æsker (12) 4 x 3 Hver
11501825 Æsker (16) 4 x 4 Hver
15290664 Æsker (20) 4 x 5 Hver
15250684 Æsker (12) 3 x 5 Hver
15250664 Æsker (28) 7 x 4 Hver
15250704 Æsker (10) 2 x 5 Hver
15210664 Æsker (20) 5 x 4 Hver
15268373 Æsker (15) 5 x 3 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15210674 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE23154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 DKK
    808.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 173.51 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Bruge Tenak™ Opretstående frysereoler i rustfrit stål til kryogeniske kasser til dine kryogene opbevaringsbehov. En række rustfrit stålstativer kan rumme kassehøjder og mængder til laboratoriefrysere.
  • Velegnet til alle mærker af opretstående frysere
  • Rustfrit stål
  • Til kryogene kasser med forskellig kapacitet
Tekniske data
Celledelere Ja
Holder Æsker (25)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 25
Til brug med (applikation) Passer ind i ethvert frysermærke og -model
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
nr. pr. pakke 1
Mængde 1 stk.
Dybde (metrisk) 688 mm
Produkttype Standard stativ
Hylder 25
Højde (metrisk) 276 mm
Array 5 x 5
Bredde (metrisk) 139 mm