Få mere at vide
Bochem™ Stander i rustfrit stål
Længde (metrisk):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Bredde (metrisk):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udvidede, flade og tunge fødder for stabilitet
- 1 justerbar fod
- Anti-glidende gummibeskyttelse
- Gevind M10
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Højde (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Bredde (metrisk) | 160 mm |
| Inkluderer | M10 gevind |
| Produkttype | Stand Base |
| Form | Flad |
| Trådstørrelse | M10 |
| Oversigt |
|
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |