Få mere at vide
Bochem™ Stander i rustfrit stål
Artikelnummer. 10363621
Skift visning
Længde (metrisk):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Bredde (metrisk):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10363621 300 mm 150 mm Hver
10281921 210 mm 130 mm -
10752542 250 mm 160 mm -
10527561 315 mm 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10363621 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5002
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Støt dine forsyninger med Bochem™ Standerbase i rustfrit stål, som har et forstærkende ben for stabilitet.
  • Udvidede, flade og tunge fødder for stabilitet
  • 1 justerbar fod
  • Anti-glidende gummibeskyttelse
  • Gevind M10
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 150 mm
Produkttype Stand Base
Mængde 1 Pk.