Få mere at vide
Bochem™ Stander i rustfrit stål
Artikelnummer. 10281921
Længde (metrisk):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Bredde (metrisk):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10281921
Brand: Bochem™ 5000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støt dine forsyninger med Bochem™ Standerbase i rustfrit stål, som har et forstærkende ben for stabilitet.
  • Udvidede, flade og tunge fødder for stabilitet
  • 1 justerbar fod
  • Anti-glidende gummibeskyttelse
  • Gevind M10
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 210 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Inkluderer M10 gevind
Produkttype Stand Base
Form Flad
Trådstørrelse M10
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 1.6 kg