Få mere at vide
Karl Hecht™ Firkantede trådkurve i rustfrit stål
Artikelnummer. 10669431
Skift visning
Størrelse:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
10669431 20 x 20 x 20 cm
10328731 16 x 16 x 16 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10669431 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41075020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1288.65 DKK
    1108.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.79 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
En fremragende mulighed for generelle opbevaringsapplikationer i laboratoriet.
  • Trådnetkonstruktion, så indholdet er synligt
  • Firkantet form
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Oversigt Trådnet konstruktion
Materiale Rustfrit stål
Form Firkant
Størrelse 20 x 20 x 20 cm
Produkttype Trådkurv