Få mere at vide
Karl Hecht™ Firkantede trådkurve i rustfrit stål
Artikelnummer. 10328731
Skift visning
Størrelse:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
10328731 16 x 16 x 16 cm
10669431 20 x 20 x 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10328731 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41075016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    947.10 DKK
    895.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.52 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for generelle opbevaringsapplikationer i laboratoriet.
  • Trådnetkonstruktion, så indholdet er synligt
  • Firkantet form
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Oversigt Trådnet konstruktion
Materiale Rustfrit stål
Form Firkant
Størrelse 16 x 16 x 16 cm
Produkttype Trådkurv