Få mere at vide
S Murray and Co™ Fjedertang i rustfrit stål
Artikelnummer. 12371369
Skift visning
Længde (metrisk):
125 mm
Tip stil:
Skarpe, buede, smalle fløjter
Skarpe, smalle fløjter
Stumpe, smalle fløjter
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Tip stil Pakningsstørrelse
12371369 125 mm Skarpe, smalle fløjter Hver
12391369 125 mm Stumpe, smalle fløjter Hver
12381369 125 mm Skarpe, buede, smalle fløjter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12371369 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. E004/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.95 DKK
    12.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.58 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Brug disse pincet til applikationer såsom større og mindre operationer, post mortem, dissekere og forbindingssæt. S Murray™ Fjedertang i rustfrit stål overholder kravene i direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EEC, med fuld sporbarhed bibeholdt gennem hele fremstillingsprocessen.
  • Pincet i rustfrit stål til dissektion
Tekniske data
Produkttype Spring Forceps
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til dissektion
Mængde Hver
Tip stil Skarpe, smalle fløjter
Længde (metrisk) 125 mm