Få mere at vide
Bel-Art™ Rustfri stål skeer
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
0,8 ml lille ske, 2,8 ml stor ske
1,6 ml, 3 ml
1,8 mL lille ske, 5,0 mL stor ske
2,0 mL lille ske, 8,0 mL stor ske
Længde (metrisk):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Dobbeltendet med to skålstørrelser.
- Fremstillet af 304 rustfrit stål
- Prøveskeer har solidt, afrundet skaft
- Fås i blankpoleret rustfrit stål eller belagt med Fluo-Kem™ PTFE FEP
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Solid, afrundet skaft |
| Kapacitet (metrisk) | 1,8 mL lille ske, 5,0 mL stor ske |
| Produkttype | Ske |
| Slutte | Almindelig poleret rustfrit stål af 304 kvalitet |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 25 cm |