Få mere at vide
Bel-Art™ Rustfri stål skeer
Artikelnummer. 15550122 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
0,8 ml lille ske, 2,8 ml stor ske
1,6 ml, 3 ml
1,8 mL lille ske, 5,0 mL stor ske
2,0 mL lille ske, 8,0 mL stor ske
Længde (metrisk):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15550122
Brand: Bel-Art™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbeltendet med to skålstørrelser.
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
  • Prøveskeer har solidt, afrundet skaft
  • Fås i blankpoleret rustfrit stål eller belagt med Fluo-Kem™ PTFE FEP
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Solid, afrundet skaft
Kapacitet (metrisk) 0,8 ml lille ske, 2,8 ml stor ske
Produkttype Ske
Slutte Almindelig poleret rustfrit stål af 304 kvalitet
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 18 cm