Få mere at vide
Bel-Art™ Rustfri stål skeer
Artikelnummer. 11726545 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
0,8 ml lille ske, 2,8 ml stor ske
1,6 ml, 3 ml
1,8 mL lille ske, 5,0 mL stor ske
2,0 mL lille ske, 8,0 mL stor ske
Længde (metrisk):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11726545
Brand: Bel-Art™ F367300030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbeltendet med to skålstørrelser.
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
  • Prøveskeer har solidt, afrundet skaft
  • Fås i blankpoleret rustfrit stål eller belagt med Fluo-Kem™ PTFE FEP
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Solid, afrundet skaft
Kapacitet (metrisk) 2,0 mL lille ske, 8,0 mL stor ske
Produkttype Ske
Slutte Fluo-Kem Teflon FEP coatede ender
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 30 cm