Få mere at vide
Bel-Art™ Rustfri stål skeer
Artikelnummer. 11716545 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
0,8 ml lille ske, 2,8 ml stor ske
1,6 ml, 3 ml
1,8 mL lille ske, 5,0 mL stor ske
2,0 mL lille ske, 8,0 mL stor ske
Længde (metrisk):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11716545
Brand: Bel-Art™ F367300021
Dobbeltendet med to skålstørrelser.
  • Made from 304 stainless-steel
  • Sampling spoons have solid, rounded shaft
  • Available in plain polished stainless-steel or coated with Fluo-Kem™ PTFE FEP
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Form Solid, Rounded Shaft
Kapacitet (metrisk) 1,6 ml, 3 ml
Farve Brown
Produkttype Spoon
Slutte Fluo-Kem Teflon FEP coated
Materiale Stainless Steel
Længde (metrisk) 21 cm