Få mere at vide
Bel-Art™ Rustfri stål skeer
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml, 2 ml
0,8 ml lille ske, 2,8 ml stor ske
1,6 ml, 3 ml
1,8 mL lille ske, 5,0 mL stor ske
2,0 mL lille ske, 8,0 mL stor ske
Længde (metrisk):
15 cm
18 cm
21 cm
25 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Dobbeltendet med to skålstørrelser.
- Made from 304 stainless-steel
- Sampling spoons have solid, rounded shaft
- Available in plain polished stainless-steel or coated with Fluo-Kem™ PTFE FEP
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Form | Solid, Rounded Shaft |
| Kapacitet (metrisk) | 1,6 ml, 3 ml |
| Farve | Brown |
| Produkttype | Spoon |
| Slutte | Fluo-Kem Teflon FEP coated |
| Materiale | Stainless Steel |
| Længde (metrisk) | 21 cm |