Få mere at vide
Buerkle™ Rustfri ståltap
Product Code. 15531721 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Materiale:
Rustfrit stål
Unit Size:
Hver
Product Code. Materiale Unit Size
15531721 Rustfrit stål Hver
1 options
Product Code. 15531721 Supplier Buerkle™ Supplier No. 05350020
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Meget robust og robust tap lavet af rustfrit stål AISI 304 (1.4301). Udløbet på studsen i rustfrit stål drejer 360° så den kan justeres til enhver ønsket position. Med praktisk ophængsanordning til påfyldning af beholder og øje til afspærring af studsen.
  • Tætninger PTFE, FKM
  • Selvlukkende
  • Gevindforbindelse 3/4 tommer.
  • Låsbar
  • NV 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Sølv
Til brug med (udstyr) 3/4 tommer Trådforbindelse
Materiale Rustfrit stål