Få mere at vide
Kugler i rustfrit stål, 4 mm (0,16 tommer) dia., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345959
Mængde:
100 Pc.
25 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 11345959
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042021.KM
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gaze af rustfrit stål, Type 316, bruges til vævet trådvæv, som har stor anvendelse i kemisk forarbejdning, når der kræves bedre korrosionsbestandighed end de almindelige krom-nikkel typer. Det bruges også i medicinsk, farmaceutisk, laboratorie-, halvleder-, fødevareforarbejdnings-, marine-, spildevands- og vandrensningsudstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stainless Steel
Udseende Spheres
Mængde 25 Pc.
Form Sphere
Molekylær formel Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%
MDL nummer MFCD00148499
Opløselighedsinformation Insoluble in water.