Få mere at vide
Kugler af rustfrit stål, 2 mm (0,08 in ) dia., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315959
Skift visning
Mængde:
100 Pc.
25 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315959 100 Pc. Pakke med 100
11305959 25 Pc. Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042019.KN
 Begrænset vare
På lager
Molekylær formel: Fe:Cr:Ni:Mo; 67,5:17:13:2,5 vægtprocent.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stainless Steel
Udseende Sfærer
Mængde 100 Pc.
Form Sfære
Molekylær formel Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
MDL nummer MFCD00148499