Få mere at vide
Gardco Specific Gravity Cup
Artikelnummer. 11714838 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11714838 100 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 11714838 Leverandør Gardco Leverandørnr. 3800020
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Bestem hurtigt vægtfylde eller vægt pr. gallon ved hjælp af denne vægtfylde kop.
  • Kopper med taravægte lader dig bruge din pandevægt til vægtfyldemålinger.
  • Taravægte justeres indenfor± 0,2 gram kopvægt (0,1 gram for 8,32 ml kopper).
  • Brug disse præcisionsfremstillede kopper i rustfrit stål med din laboratorievægt til at bestemme vægtfylde eller pund pr. gallon.
  • Du skal blot tarer vægten til kopvægten, og vej derefter koppen fyldt med prøve.
  • Kopper har en volumentolerance på 0,5 %.
  • Bestil kopper til USA Standard eller British Standard bestemmelser.
  • Alle pokaler møder MIL STD 45662A og er NIST-sporbare.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Indhentning af vægtfyldemålinger ved hjælp af British Standard Determinations
Materiale Rustfrit stål
nr. pr. sag 1 hv.
Certificeringer MIL STD 45662A og NIST-sporbar
Højde (metrisk) 7.8 cm
Højde (engelsk) 3,1 tommer.
Form Cylindrisk
Certificeringer/compliance MIL STD 45662A og NIST-sporbar
Produkttype Specifik vægtflaske