Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål pulvertragt
Artikelnummer. 10527371
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
240 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst
10527371 240 mm
1 options
Artikelnummer. 10527371 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8723
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Specielt designet til at tillade strømmen af pulveriserede materialer. Bochem™ Rustfrit stål pulvertragt er meget holdbar og modstandsdygtig.
  • 18/10 rustfri stålkonstruktion.
  • Lige og bredt skaft.
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 240 mm
Diameter (metrisk) stilk 30mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) stilk 60mm
Længde (metrisk) samlet 210mm