Få mere at vide
Bochem™ Spatler i rustfrit stål
Artikelnummer. 11805061
Længde (metrisk):
165 mm
250 mm
275 mm
365 mm
415 mm
Længde (metrisk) klinge:
75 mm
150 mm
165 mm
250 mm
300 mm
Artikelnummer. 11805061
Brand: Bochem™ 3493
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ Spatler i rustfrit stål har et træhåndtag.
  • Træhåndtag
  • Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Spatel
Længde (metrisk) klinge 150 mm
Bredde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) klinge 14 mm
Bladmateriale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig 1mm
Dimensioner (L x B) 250 x 22 mm
Håndtag Materiale Træ
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 250 mm