Få mere at vide
Bochem™ Spatler i rustfrit stål
Længde (metrisk):
165 mm
250 mm
275 mm
365 mm
415 mm
Længde (metrisk) klinge:
75 mm
150 mm
165 mm
250 mm
300 mm
Beskrivelse
- Træhåndtag
- Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Spatel |
| Længde (metrisk) klinge | 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 42 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 42 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1mm |
| Dimensioner (L x B) | 415 x 42 mm |
| Håndtag Materiale | Træ |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |