Få mere at vide
Buerkle™ Spatel i rustfrit stål
Artikelnummer. p-7084539 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
180 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11878502
Brand: Buerkle™ 53130180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universelt instrument til opsamling, deling og blanding af pastaer, cremer mm.
Universelt instrument til opsamling, deling og blanding af pastaer, cremer mm.
  • Klinge lavet af rustfrit stål V2A (1.4301)
  • Træhåndtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spatel
Til brug med (applikation) Universalt instrument til opsamling, opdeling og blanding af pastaer, cremer
Bladmateriale Rustfrit stål V2A
Håndtag Materiale Træ
Materiale Rustfrit stål
Håndtag Type Træ
Længde (metrisk) 180 mm