Få mere at vide
Buerkle™ Spatel i rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
180 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Universelt instrument til opsamling, deling og blanding af pastaer, cremer mm.
- Klinge lavet af rustfrit stål V2A (1.4301)
- Træhåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spatel |
| Til brug med (applikation) | Universalt instrument til opsamling, opdeling og blanding af pastaer, cremer |
| Bladmateriale | Rustfrit stål V2A |
| Håndtag Materiale | Træ |
| Materiale | Klinge i rustfrit stål, træhåndtag |
| Længde (metrisk) | 300 mm |