Få mere at vide
Buerkle™ Spatel i rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
301 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404).
- Meget stabilt og solidt design
- Gennemborer faste stoffer eller sække og BigBags.
- Ideelt egnet til at tage prøver af pulvere, granulater og pastaagtige medier, især i fødevarer og farmaceutiske applikationer
- Meget robust
- Let at rengøre
- Autoklaverbar
- Kan flamme-steriliseres
- Højglanspoleret
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Sølv |
| Slutte | Højglans poleret |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Farve på håndtag | Sølv |
| Længde (metrisk) klinge | 188 mm |
| Bredde (metrisk) | 48 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 40 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål V4A |
| Vis mere |