Få mere at vide
asecos™ Rustfrit stål rengøringsmiddel til små dele
Artikelnummer. 17876386 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
8 l
Farve:
Grå
Gul
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
17876386 2 l Gul
17826466 4 l Gul
17886346 2 l Grå
17836556 4 l Grå
17856556 8 l Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17876386 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40445
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Stainless Steel Small Part Cleaner er ideel til rengøring eller affedtning af små dele.
  • Med forsænket greb
  • Fjederbelastet dyksigte inkl. flammedæmper, jordforbindelse
Tekniske data
Produkttype Delerens
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Farve Gul
Materiale Stål
Bredde (engelsk) 10,39 tommer.
Bredde (metrisk) 264.00 mm
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Højde (metrisk) 95.00 mm
Vægt (engelsk) 5.64 lb.
Vægt (metrisk) 2.56 kg