Få mere at vide
asecos™ Kurv med små dele i rustfrit stål
Artikelnummer. 17846556 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
58,12 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
17846556 58,12 gal.
1 options
Artikelnummer. 17846556 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40450
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Smådelekurven i rustfrit stål er nyttig til rengøring af små dele med en kapacitet på 8 liter.
  • Kan hægtes på den øverste del af smådelsrenseren for at dræne delene af.
  • Til smådelerens med kapacitet på 8 liter.s
  • Dia x H (mm): 222
Tekniske data
Produkttype Reservedelsrenser
Kapacitet (engelsk) 58,12 gal.
Kapacitet (metrisk) 220 L
Farve Blå
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring af vandforurening
Til brug med (udstyr) 4 x 200 L tromle
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer PE-grid
Mængde 1
Længde (metrisk) 1330 mm
Bredde (engelsk) 52,36 tommer
Bredde (metrisk) 1330 mm
Højde (engelsk) 12,60 tommer
Højde (metrisk) 320 mm
Vægt (engelsk) 121.25 lb.
Vægt (metrisk) 55 kg