Få mere at vide
Grant Instruments™ Skrå låg i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8014656
Til brug med (udstyr):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11436427
Brand: Grant Instruments™ LU28
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefalet til brug over 60 °C. Skrå låg i rustfrit stål undgår forurening, reducerer fordampning og sparer energi.
  • Til brug med Sub Aqua Pro Serie urørt vandbad
  • Trekantet rustfrit stål med plasthåndtag
  • Vælg mellem følgende tilgængelige størrelser:
    • 5L (LU6)
    • 12L (LU14)
    • 18 eller 26L (LU28)
    • 34L (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SAP18, ST12, ST26
Materiale Rustfrit stål