Få mere at vide
Grant Instruments™ Skrå låg i rustfrit stål
Artikelnummer. 11446427
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11446427 SAP34, ST38 Hver
11436427 SAP18, ST12, ST26 Hver
11426427 SAP12, JBN12, SBB12 Hver
11416427 SAP5, ST5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446427 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. LU36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.00 DKK
    2289.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.81 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Anbefalet til brug over 60 °C. Skrå låg i rustfrit stål undgår forurening, reducerer fordampning og sparer energi.
  • Til brug med Sub Aqua Pro Serie urørt vandbad
  • Trekantet rustfrit stål med plasthåndtag
  • Vælg mellem følgende tilgængelige størrelser:
    • 5L (LU6)
    • 12L (LU14)
    • 18 eller 26L (LU28)
    • 34L (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SAP34, ST38
Materiale Rustfrit stål