Få mere at vide
Nickel Electro™ Gavlåg i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
14 L Oprørt Bad
22 L Oprørt Bad
38 L Oprørt Bad
8 L Oprørt Bad
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Isoleret håndtag
- Minimerer varmetab
- Reducerer fordampning
- Hjælper med at opretholde badets temperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gavlåg i rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | 22 L Oprørt Bad |
| Materiale | Rustfrit stål |
| garanti | 3 år |