Få mere at vide
Nickel Electro™ Gavlåg i rustfrit stål
Artikelnummer. 11459529 Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
14 L Oprørt Bad
22 L Oprørt Bad
38 L Oprørt Bad
8 L Oprørt Bad
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11459529
Brand: Nickel Electro™ SL48
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oprethold stabiliteten i badets temperatur og reducer fordampningen med et låg af rustfrit stål. Nickel Electro™ Clifton™ Gavlåg i rustfrit stål minimerer varmetab og reducerer fordampning.
  • Rustfrit stål
  • Isoleret håndtag
  • Minimerer varmetab
  • Reducerer fordampning
  • Hjælper med at opretholde badets temperatur
Tekniske data
Oversigt Gavlåg i rustfrit stål
Til brug med (udstyr) 8 L Oprørt Bad
Materiale Rustfrit stål
garanti 3 år