Få mere at vide
Memmert™ Slide-In drypbakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 17189854 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
Til brug med (applikation):
Må ikke anvendes med modificeret kammer
Reinfor Ced Chamber Option
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17189854
Brand: Memmert™ HPP750ecoB32763
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indskydningsbakke i rustfrit stål i bund
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • 15 mm fælg
Tekniske data
Oversigt Indskydelig drypbakke i rustfrit stål, 15 mm kant, med sværd og fastgørelsesskruer (kan påvirke temperaturfordelingen) - kan kun bruges i forbindelse med option K1
Til brug med (udstyr) HPP750eco
Type Drip Tray
Til brug med (applikation) Reinfor Ced Chamber Option
Længde (metrisk) 15 mm rim