Få mere at vide
Memmert™ Slide-In drypbakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 17160185 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
Pakningsstørrelse:
Hver
Til brug med (applikation):
Må ikke anvendes med modificeret kammer
Reinfor Ced Chamber Option
Artikelnummer. 17160185
Brand: Memmert™ IPP260ecoB29726
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indskydningsbakke i rustfrit stål i bund
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • 15 mm fælg
Tekniske data
Oversigt Skydedrypbakke, 15 mm kant
Til brug med (udstyr) IPP260eco
Type Drip Tray
Længde (metrisk) 15 mm rim