Få mere at vide
Memmert™ Slide-In drypbakke i rustfrit stål
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
Til brug med (applikation):
Må ikke anvendes med modificeret kammer
Reinfor Ced Chamber Option
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan påvirke temperaturfordelingen
- 15 mm fælg
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Indskydelig drypbakke i rustfrit stål, 15 mm kant (kan påvirke temperaturfordelingen) - kan ikke anvendes i forbindelse med option K1 |
| Til brug med (udstyr) | HPP750eco |
| Type | Drip Tray |
| Til brug med (applikation) | Må ikke anvendes med modificeret kammer |
| Længde (metrisk) | 15 mm rim |