Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stål indskydningsbund drypbakke til UN55plus, 15 mm
Artikelnummer. 17580326 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UN55plus ovn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17580326 UN55plus ovn
1 options
Artikelnummer. 17580326 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN55plusB02072
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-perforerede indskydbare drypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UN55plus ovn
Type Drypbakke
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) Fælge: 15 mm