Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stål indskydningsbund drypbakke til UN55, 15 mm
Artikelnummer. 17530286 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UN55 ovn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17530286 UN55 ovn
1 options
Artikelnummer. 17530286 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN55B02072
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-perforerede indskydbare drypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UN55 ovn
Type Drypbakke
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) Fælge: 15 mm