Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stål indskydningsbund drypbakke til UN160, 15 mm
Artikelnummer. 17589865 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UN160 Ovn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17589865 UN160 Ovn
1 options
Artikelnummer. 17589865 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN160B02073
Ikke-perforerede indskydbare drypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UN160 Ovn
Type Drypbakke
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) Fælge: 15 mm