Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stål indskydningsbund drypbakke til UF75plus, 15 mm
Code produit. 17509705 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
UF75plus ovn
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17509705
Marque: Memmert™ UF75plusB02072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ikke-perforerede indskydbare drypbakker fremstillet af rustfrit stål.
  • Tilbehør
  • Kan påvirke temperaturfordelingen
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Fælghøjde: 15 mm
Spécification
Til brug med (udstyr) UF75plus ovn
Type Drypbakke
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) Fælge: 15 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis