Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stål indskydningsbund drypbakke til UF75plus, 15 mm
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
UF75plus ovn
Description
- Tilbehør
- Kan påvirke temperaturfordelingen
- Konstrueret af rustfrit stål
- Fælghøjde: 15 mm
Spécification
Spécification
| Til brug med (udstyr) | UF75plus ovn |
| Type | Drypbakke |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | Fælge: 15 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu