Få mere at vide
Memmert™ Rustfrit stål indskydningsbund drypbakke til SF110, 15 mm
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
SF110 Sterilisator
Beskrivelse
- Tilbehør
- Kan påvirke temperaturfordelingen
- Konstrueret af rustfrit stål
- Fælghøjde: 15 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SF110 Sterilisator |
| Produkttype | Drypbakke |
| Højde (metrisk) bakke | Fælge: 15 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |