Beskrivelse
- Bakkerne består af en skuffe, låg og håndtag på fronten
- Passer ind i enhver fryser
- Reoler er fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Ulige størrelse prøver |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 560 x 278 x 325 mm |
| Dybde (metrisk) | 560 mm |
| Inkluderer | Låg |
| Produkttype | Enkeltbakkestativ |
| Vis mere |