Få mere at vide
Tenak™ Enkeltbakkestativ i rustfrit stål til opretstående frysere
Artikelnummer. 12406990 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
420 x 139 x 225 mm
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 325 mm
560 x 278 170 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 139 x 170 mm
680 x 139 x 225 mm
680 x 139 x 280 mm
680 x 139 x 325 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 325 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
12406990 680 x 139 x 225 mm Hver
12427000 680 x 278 x 225 mm Hver
12456980 560 x 139 x 225 mm Hver
12466980 560 x 139 x 280 mm Hver
12407000 560 x 278 x 385 mm Hver
12416990 680 x 139 x 280 mm Hver
12417000 680 x 278 x 170 mm Hver
12426980 420 x 139 x 225 mm Hver
12426990 680 x 139 x 325 mm Hver
12436990 420 x 278 x 170 mm Hver
12446990 420 x 278 x 225 mm Hver
12447000 680 x 278 x 325 mm Hver
12496990 560 x 278 x 325 mm Hver
12456990 420 x 278 x 280 mm Hver
12466990 560 x 278 170 mm Hver
12476980 560 x 139 x 325 mm Hver
12496980 680 x 139 x 170 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12406990 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE29154
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til applikationer, hvor prøverne enten ikke opbevares i kasser eller har ulige størrelser. Tenak™ Enkeltbakkestativer til opretstående frysere kan bruges med alle frysermærker.
  • Bakkerne består af en skuffe, låg og håndtag på fronten
  • Passer ind i enhver fryser
  • Reoler er fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Ulige størrelse prøver
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 680 x 139 x 225 mm
Dybde (metrisk) 680 mm
Inkluderer Låg
Produkttype Enkeltbakkestativ
Højde (metrisk) 225 mm
Bredde (metrisk) 139 mm